Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Tisch-Zeitschaltuhren
Artikelnummer. 15223966 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Zeitbereich:
100 h
10 h
Höhe (angloamerikanisch) Display:
0,5 in.
0,75 in.
Gewicht (angloamerikanisch):
7 oz.
16 oz.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zeitbereich Höhe (angloamerikanisch) Display Gewicht (angloamerikanisch) unitSize
15223966 100 h 0,5 in. 16 oz. 1 Stück
15293966 10 h 0,75 in. 7 oz. 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15223966
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Handlich mit robustem ABS-Kunststoffgehäuse
Fisher Scientific™ Traceable™ CountUp Tisch-Zeitgeber bieten Funktionen für einmaliges Zeitverhalten, Zeiteingabe/Zeitüberschreitungen und kumulative Split-Funktionen. Handlich mit robustem Kunststoffgehäuse.
  • Die Batterie ist inbegriffen.
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Produkttyp Countup-Zeitschaltuhr für den Labortisch
Zeitbereich 100 h
Genauigkeit 0.00003
Display LED
Beschreibung 100 Stunden-Zeitschaltuhr: Einzelaktionen, Ein-/Auszeiten, kumulative und Intervallaufteilungen; misst 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden, ablesbar in 99 Hundertstel, 99999.999 Sekunden, 9999.9999 Minuten oder 999.99999 Stunden
Akkutyp 9 V Alkalibatterie
Abmessungen (L x B x H) 3.5 x 6.62 x 4.75 in. (8.89 x 16.81 x 12.06 cm)
Länge (angloamerikanisch) 3,5 in.
Länge (metrisch) 8.89 cm
Breite (angloamerikanisch) 6.62 Zoll
Breite (metrisch) 16.81 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4.75 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) Display 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12.06 cm
Höhe (metrisch) Display 1.27 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 16 oz.
Gewicht (metrisch) 453.59 g
Enthält Robustes ABS-Kunststoffgehäuse, Batterie