Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Tisch-Zeitschaltuhren
Artikelnummer. 15293966 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Zeitbereich:
100 h
10 h
Höhe (angloamerikanisch) Display:
0,5 in.
0,75 in.
Gewicht (angloamerikanisch):
7 oz.
16 oz.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zeitbereich Höhe (angloamerikanisch) Display Gewicht (angloamerikanisch) unitSize
15293966 10 h 0,75 in. 7 oz. 1 Stück
15223966 100 h 0,5 in. 16 oz. 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15293966
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Handlich mit robustem ABS-Kunststoffgehäuse
Fisher Scientific™ Traceable™ CountUp Tisch-Zeitgeber bieten Funktionen für einmaliges Zeitverhalten, Zeiteingabe/Zeitüberschreitungen und kumulative Split-Funktionen. Handlich mit robustem Kunststoffgehäuse.
  • Die Batterie ist inbegriffen.
Zertifizierungen
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Produkttyp Arbeitsflächen-Timer
Zeitbereich 10 h
Genauigkeit 1e-005
Auflösung 0,01 Sekunden
Display LCD
Beschreibung 10-Stunden-Timer: Kumulative und Intervall-Split-Funktionen
Akkutyp AA
Abmessungen (L x B x H) 4 x 4.25 x 1.75 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) Display 0,75 in.
Höhe (metrisch) Display 1.97 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 7 oz.
Gewicht (metrisch) 198,44 g
Enthält Robustes ABS-Kunststoffgehäuse, Batterie