Learn More
Alla France™ Rückführbare Hydrometer für Mineralöl
Artikelnummer. p-8007813
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
29 bis 41° API
9 bis 21° API
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11762565
Marke: Alla France™ 3400FC009/60qp
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Rückführbare Hydrometer für Mineralöl
Genauigkeit ±0.1° API
Länge (metrisch) 335 mm
Baumé-Bereich 9 bis 21° API
Bereich der relativen Dichte 9 bis 21° API