Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Kontaktloses Infrarot-Thermometer
Artikelnummer. 11799775 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-20°C bis +400°C
-60° bis +500°C
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
-4° bis +752°F
-76° bis +932°F
0° bis 788°F
Gesamtlänge (metrisch):
152 mm
178 mm
197 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Temperaturbereich (angloamerikanisch) Gesamtlänge (metrisch) unitSize
11799775 -20°C bis +400°C 0° bis 788°F 152 mm 1 Stück
11729785 -60° bis +500°C -76° bis +932°F 178 mm 1 Stück
11749785 -20°C bis +400°C -4° bis +752°F 197 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11799775
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die tragbaren Thermometer messen die Oberflächentemperatur mittels Infrarotstrahlung in einem Sichtfeld von 6:1 bis 8:1
Diese tragbaren Thermometer für die Infrarotmessung der Oberflächentemperatur weisen ein Messfeld von 6:1 bis 8:1 auf. Diese Fisher Scientific™ Traceable™ Infrarotthermometer eignen sich ideal für die Messung der Temperatur von Kraft- und Schmierstoffen, für Elektronik und in Gartenbau und Landwirtschaft.
  • Wenn ein Gerät ein Sichtfeld von 7:1 hat und das Thermometer 14 in. (35,6 cm) vom Objekt entfernt liegt, liest es Infrarotstrahlung von einem Punkt mit 2 in. Durchm. (5,1 cm)
  • Umschalten auf Celsius- oder Fahrenheitsskalen Laserstrahl-Sichtfeld ermöglicht präzise Ausrichtung auf die Zieloberfläche
  • 15-077-57 und 06-664-39 gewährleisten genaue Messungen durch eine einstellbare Steuerung, die die Unterschiede im Infrarot-Emissionsgrad der Oberflächen von Objekten berücksichtigt
  • Probennahme in einer Sekunde, Taste für Hintergrundbeleuchtung, Datenhaltung, Batteriestandsanzeige und zwei Messbereiche
Hinweis: Nicht für medizinische Zwecke bestimmt.
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in Anlagen und Feldanwendungen, in der Erdöl- und Elektronikindustrie. (Nicht für medizinische Zwecke bestimmt.)
Enthält Transportkoffer, Trageband
Länge gesamt (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 152 mm
Gesamtlänge (metrisch) 152 mm
Messzeit 1 s
Auflösung 1 °
Gewicht (angloamerikanisch) 6 oz.
Gewicht (metrisch) 0.17 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 788 °F
Max. Temperatur (metrisch) 400 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 0 °F
Min. Temperatur (metrisch) -20 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0° bis 788°F
Temperaturbereich (metrisch) -20°C bis +400°C
Genauigkeit ±2 °C oder 2 %
Display Digital-LCD