Learn More
Beskrivning
- Stoßfest
- Das Gerät im Taschenformat ist sofort einsatzbereit und mit einem großen Frequenzbereich, schneller Reaktionszeit und Ein-Knopf-Bedienung ausgestattet.
- Bereich: -50° bis +750 °C/-58° bis +1382 °F
- Genauigkeit: ±1 °C + 0,75 % zwischen 0° und 500 °C (32° und 932 °F); ±1 °C + 1 % zwischen 500° und 750 °C (932° und 1382 °F); -20 ±2 °C; -40 ±4 °C; -50 ±5 °C
- Auflösung: 0,1°
- Abmessungen: 2,75 x 4,25 x 0,88 in. (69 x 106 x 22 mm)
Certifikat
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Specifikationer
Specifikationer
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Abmessungen (L x B x H) | 4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,8 x 7,6 x 1,9 cm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in Laboren, Anlagen und Feldanwendungen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
| Höhe (metrisch) | 1,9 cm |
| Enthält | Perlenförmiger Kabelfühler Typ K mit 1,9 m (4 Fuß) langem Kabel, Kunstleder-Etui, 9 V-Batterie mit 150 bis 200 Stunden Betriebsdauer bei Dauerbetrieb |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 48 in. |
| Länge (metrisch) | 10,8 cm |
| Länge (metrisch) Kabel | 121.92 cm |
| Material | Kunststoff |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?