Beschreibung
- Enthält NIST-Traceable Bescheinigung für die NIST-rückführbare Kalibrierung durch unser A2LA-akkreditiertes (1750.01) Kalibrierlabor.
- Einfaches Mindest-/Maximal-Reset mit einer Taste
- Verwenden Sie entweder den internen oder externen Temperatursensor
- Schalten Sie einfach zwischen °F und °C um
- Sehen Sie den Akkustatus auf einem Blick
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenfüllung | Glykol |
| Flaschengröße | 2 ml |
| Zertifizierung/Konformität | NIST |
| Displaymaße | 1/2 Zoll |
| Einwegprodukt | Nein |
| Emissivität | unbekannt |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperaturüberwachung |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,25 in. |
| Höhe (metrisch) | 13,34 cm |
| Enthält | Sonde, Wandhalterung, Magnethalterung, Haken- und Schlaufen-Befestigungsstreifen, Drahthalterung (fÃ1⁄4r Sonde), aufklappbarer Tischständer, CR2032-Batterie und NIST-Traceable™ Bescheinigung (mit Daten) |
| Mehr anzeigen |