Learn More
Fisherbrand™ Sentry Thermometer, Angabe in °C, Bereich: -50 °C bis +70 °C
Artikelnummer. p-2371168 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
- 50 ° bis + 70 °C
Genauigkeit:
±1 °C
±1 °F
Packungsgröße:
1 Stück
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
-58 bis +158 °F
Artikelnummer. 11785843
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zeigt die aktuelle, höchste und niedrigste Temperatur gleichzeitig an. Das Fisher Scientific™ Traceable™Sentry™ Thermometer zeigt unmittelbar an, ob die Temperatur des Wasserbads, des Gefriergeräts oder des Inkubators innerhalb der Temperaturspezifikationen liegt und überwacht die Temperatur eines jeden Experiments, auch wenn Sie nicht anwesend sind.
  • Der Sensor und das 3 m-Kabel (10 ft.) können unter Wasser oder in einem Kühl- oder Tiefkühlgerät platziert werden
  • Die Tür des Kühlgeräts kann aufgrund des kleinen Kabeldurchmessers (1.5 mm) über dem Kabel geschlossen werden
  • Einfacher Betrieb über eine Taste setzt den Speicher für hohe/niedrige Temperaturen zurück
  • Eine Sondendrahthalterung ermöglicht die einfache Platzierung des Sensors
  • Das stoßfeste Gehäuse der Einheit aus ABS-Kunststoff verfügt über einen ausklappbaren Ständer, einen Aufhängehaken aus Kunststoff, einen Magneten und Velcro™ Klebeband
Spezifikationen
  • Bereich: -50 bis +70 °C (-58 bis +158 °F)
  • Auflösung: 1°
  • Genauigkeit: ±1°C
  • Abmessungen: 67 × 67 × 19 mm (2.68 × 2.68 × 0.76 in.)
  • Gewicht: 4 g (0.1 oz.)
Zertifizierungen
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0.4 in.
Abmessungen (L x B x H) 2,5 x 2,6 in. (6,3 x 6,6 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Kontrolle der Einhaltung von Temperaturvorgaben in Wasserbädern, Tiefkühlgeräten und Inkubatoren
Enthält Herstellerseitig gelieferter rückführbarer Kalibrierbericht, Montageteile und eine Batterie
Länge (angloamerikanisch) Kabel 120 in.
Länge (metrisch) 6.3 cm
Länge (metrisch) Kabel 304.8 cm
Auflösung 1 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 1,87 oz.
Gewicht (metrisch) 53 g
Breite (angloamerikanisch) 2.6 Zoll
Länge (angloamerikanisch) 2,5 in.
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) - 50 ° bis + 70 °C
Genauigkeit ±1 °C
Breite (metrisch) 6,6 cm