Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE STICK THERMOMETER °C
Rufen Sie mit nur einem Tastendruck die höchsten oder niedrigsten Temperaturen ab, die über einen beliebigen Zeitraum erreicht wurden. Die Fisherbrand™ Traceable™ Stabthermometer zeigen gleichzeitig Sonden- und Umgebungstemperatur an.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
v
- Das Thermometer mit Speicher für die Minimal-/Maximaltemperatur misst Flüssigkeiten, Luft/Gas oder Halbstoffe mit einer Auflösung von 0.1 °.
- Der Bereich liegt zwischen –58.0 und 158.0 °F bzw. –50 bis 70 °C mit einer Genauigkeit von ±1 °C.
- Mehrpunktkalibration auf einem individuell nummerierten Rückführbarkeitszertifikat, das die Genauigkeit unseres ISO/IEC 17025 gewährleistet: 2005 (1750.01) akkreditiertes Kalibrierlabor nach A2LA.
- Zeigt die Rückverfolgbarkeit von Messungen auf die SI-Einheiten über NIST oder andere anerkannte nationale Messinstitute (NMI) an, die das CIPM-Abkommen über gegenseitige Anerkennung unterzeichnet haben.
- Abmessungen des Tauchsensors des Stabthermometers: 0.2 Zoll Durchmesser x 5 Zoll 8 Länge; Länge des Tauchkabels: 3 ft.
- Durch das Gewicht von nur einer Unze eignet es sich perfekt für den Transport in der Tasche oder kann mit den mitgelieferten selbstklebenden Klettverschlüssen überall platziert werden.
- Die mitgelieferte Silberoxid-Batterie versorgt das Gerät ein Jahr lang kontinuierlich mit Strom.
- Das chemikalienbeständige und stoßfeste ABS-Kunststoffgehäuse misst 4-/4 x 1 x 5/8 Zoll.
Spezifikation
Traceable™ Bescheinigung wird von unserem ISO/IEC 17025:2005 geliefert (1750.01) akkreditiertes Kalibrierlabor nach A2LA | |
3 Fuß Kabel, Sonde mit abnehmbarem Saugnapf, Velcro™ Tabs, Batterie | |
0.1 °C | |
70 °C | |
−50 °C bis 70 °C |
5 mm | |
15.87 mm | |
Stabthermometer | |
−50 °C | |
±1 °C |