Learn More
Fisherbrand™ TraceableOne™ 10ger-Packung Datenlogger für Einzelbenutzer
Artikelnummer. 16039521 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
10/Pckg.
Alarmtypen:
Vorprogrammiert -20 °C bis -15 °C
Vorprogrammiert von 2 °C bis 8 °C
Datenspeicher:
16.000 Messwerte, 60 Tage, 6 Minuten-Intervall
Protokollierungsintervall von 1 Minuten, Protokolldauer von 10 Tagen
Protokollierungsintervall von 10 Minuten, Protokolldauer von 90 Tagen
Protokollierungsintervall von 3 Minuten, Protokolldauer von 30 Tagen
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 16039521
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie den Logger sofort nach dem Auspacken, um die Umgebungsbedingungen von Reagenzien, klinischen Proben, Impfstoffen, Pharmazeutika und Lebensmitteln während des Transports zu verfolgen. Fisherbrand™ TraceableOne™ 10er Packung Datenlogger für Einzelbenutzer ermöglicht die Überwachung von Materialien in jedem Schritt.
  • Logger generiert PDF-Bericht
  • Direkt auf den PC herunterladen
  • Keine Software erforderlich
  • Compact
  • Zur einmaligen Verwendung
  • Blinkende rote und grüne LEDs zeigen an, ob der Logger Daten aufzeichnet, die Aufzeichnung gestoppt hat und ob ein Alarm ausgelöst wurde
  • Drücken Sie Start, um mit der Aufzeichnung wichtiger Temperaturdaten zu beginnen, Zeitverzögerung von 30 Minuten fest, bevor die Protokollierung beginnt
Spezifikation
Typ Datenerfassungssystem
Datenspeicher 16.000 Messwerte, 60 Tage, 6 Minuten-Intervall
Kalibrierung Kalibriert
Alarmtypen Vorprogrammiert -20 °C bis -15 °C
Software Type Keine Software erforderlich. Laden Sie die Daten als PDF-Bericht herunter
Beschreibung 10/Pckg.
Enthält Chargenkalibrierte Traceable Bescheinigung
IP-Schutzart IP67.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gekühlte Transportproben
Genauigkeit (Temperatur) ±0.5 °C zwischen -20 ° bis 40 °C, andernfalls ±1 °C
Temperaturauflösung 0,01 °
Temperaturbereich (metrisch) -30°bis +70 °C
Länge (metrisch) 8.89 cm
Elektrische Anforderungen Batteriebetrieben