Learn More
Fisherbrand™ TraceableOne™ 10ger-Packung Datenlogger für Einzelbenutzer
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
- Logger generiert PDF-Bericht
- Direkt auf den PC herunterladen
- Keine Software erforderlich
- Compact
- Zur einmaligen Verwendung
- Blinkende rote und grüne LEDs zeigen an, ob der Logger Daten aufzeichnet, die Aufzeichnung gestoppt hat und ob ein Alarm ausgelöst wurde
- Drücken Sie Start, um mit der Aufzeichnung wichtiger Temperaturdaten zu beginnen, Zeitverzögerung von 30 Minuten fest, bevor die Protokollierung beginnt
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Datenerfassungssystem |
| Datenspeicher | Protokollierungsintervall von 1 Minuten, Protokolldauer von 10 Tagen |
| Kalibrierung | Kalibriert |
| Alarmtypen | Vorprogrammiert von 2 °C bis 8 °C |
| Software Type | Keine Software erforderlich. Laden Sie die Daten als PDF-Bericht herunter |
| Beschreibung | 10/Pckg. |
| Enthält | Chargenkalibrierte Traceable Bescheinigung |
| IP-Schutzart | IP67. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gekühlte Transportproben |
| Genauigkeit (Temperatur) | ±0.5 °C zwischen -20 ° bis 40 °C, andernfalls ±1 °C |
| Mehr anzeigen |