Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-200MS GC-Säulen
Artikelnummer. 13478018 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
20 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
13478018 10 m 1 Stück
13488018 20 m 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 13478018
Marke: Thermo Scientific™ 260842750
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Außergewöhnlich träge Säule mäßiger Polarität mit optimierter Selektivität und Elutionsreihenfolge für schwierige Trennungen
  • Polare Phase, Festphase aus Trifluoropropylmethyl-Polysiloxan löst Verbindungen auf, die Phenyl- und Cyano-Phasen nicht auflösen können
  • Außergewöhnliche thermische Stabilität und geringes Säulenbluten
  • Geeignet für die Verwendung mit sensitiven Detektoren wie ECDs, NPDs und MS
  • Bestätigungssäule in Kombination mit einer weiteren GC-Säule
  • Entsprechend USP G6-Phase
  • Ähnlich wie Rtx™-200MS, DB-200, DB-210
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur -20 Grad bis + 340 Grad°C
Länge (angloamerikanisch) Kapillare 32.8 ft.
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0.15 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Silica Analysis
Filmdicke 0.15 μm
Länge (metrisch) 10 m