Beschreibung
- Polare Phase, Festphase aus Trifluoropropylmethyl-Polysiloxan löst Verbindungen auf, die Phenyl- und Cyano-Phasen nicht auflösen können
- Außergewöhnliche thermische Stabilität und geringes Säulenbluten
- Geeignet für die Verwendung mit sensitiven Detektoren wie ECDs, NPDs und MS
- Bestätigungssäule in Kombination mit einer weiteren GC-Säule
- Entsprechend USP G6-Phase
- Ähnlich wie Rtx™-200MS, DB-200, DB-210
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | -20 Grad bis + 340 Grad°C |
| Länge (angloamerikanisch) Kapillare | 65.61 ft. |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.15 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Silica Analysis |
| Filmdicke | 0,15 μm |
| Länge (metrisch) | 20 m |