Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC Plus GC-Säule
Artikelnummer. 15274533 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.32 mm
0.53 mm
Filmdicke:
1,8 μm
3 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
15274533 0.32 mm 1,8 μm 1 Stück
15284533 0.53 mm 3 μm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15274533
Marke: Thermo Scientific™ 260633390
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie die am häufigsten in der Gaschromatographie verwendete MS-Phase: die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC-Säule, eine 5 % Phenylphase.
  • Gering polare Phase, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Geringes Säulenbluten für exzellenten Rauschabstand, Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie
  • Aufgrund der außergewöhnlichen Trägheit eignet sich diese Säule ideal für die Analyse von aktiven Verbindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 260 °C
Innendurchmesser (metrisch) 0.32 mm
Filmdicke 1,8 μm
Länge (metrisch) 30 mm