Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC1 GC-Säulen
Artikelnummer. 13436846 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,32 mm
0.53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
13436846 0,32 mm 1 Stück
13446846 0.53 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13436846 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 260743390
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Analysieren Sie Blutalkohole mit dieser Säule mit äußerst geringes Bluten für eine verbesserte Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit
Analysieren Sie Blutalkohole mit einer verbesserten Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit mit den Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus I-Säulen.
Definieren Sie Ihre Erwartungen an die GC neu:
  • Geringes Säulenbluten mit exzellentem Rauschabstand sowie hervorragender Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie.
  • Die kurze Analysenzeit vereinfacht die vollständige Trennung von Blutalkoholen.
  • Die hochinerte Phase sorgt für eine hervorragende Peakform und Empfindlichkeit.
  • Anwendungen
  • Blutalkoholanalyse
  • Missbrauch inhalierbarer Anästhetika
  • γ-Hydroxybutyrat (GHB)
  • γ-Butyrolacton (GBL)
  • Glykole
  • Gängige industrielle Lösungsmittel
Die leistungsstarke Säule zeichnet sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe Trägheit aus:
  • Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
  • Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
  • Die firmeneigene Formulierung ermöglicht die Analyse schwer zu analysierender Verbindungen
Ähnlich:
  • Rtx™ BAC Plus 1
  • Rtx™ BAC Plus 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC-MS oder TG-ALC Plus II Doppelsäulen-Bestätigung bei Verwendung von GC-FID
Filmdicke 1,8 μm
Länge (metrisch) 30 m
Beschreibung TraceGOLD TG-ALC PLUS I GC-Säule, 30 m x 0,32 mm x 1,8 µm
Durchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase TG-ALC Plus I
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Produktlinie TraceGOLD
Max. Temperatur (metrisch) 260 °C