Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC1 GC-Säulen
Artikelnummer. p-4522377 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,32 mm
0.53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13436846
Marke: Thermo Scientific™ 260743390
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Analysieren Sie Blutalkohole mit dieser Säule mit äußerst geringes Bluten für eine verbesserte Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit
Analysieren Sie Blutalkohole mit einer verbesserten Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit mit den Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus I-Säulen.
Definieren Sie Ihre Erwartungen an die GC neu:
  • Geringes Säulenbluten mit exzellentem Rauschabstand sowie hervorragender Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie.
  • Die kurze Analysenzeit vereinfacht die vollständige Trennung von Blutalkoholen.
  • Die hochinerte Phase sorgt für eine hervorragende Peakform und Empfindlichkeit.
  • Anwendungen
  • Blutalkoholanalyse
  • Missbrauch inhalierbarer Anästhetika
  • γ-Hydroxybutyrat (GHB)
  • γ-Butyrolacton (GBL)
  • Glykole
  • Gängige industrielle Lösungsmittel
Die leistungsstarke Säule zeichnet sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe Trägheit aus:
  • Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
  • Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
  • Die firmeneigene Formulierung ermöglicht die Analyse schwer zu analysierender Verbindungen
Ähnlich:
  • Rtx™ BAC Plus 1
  • Rtx™ BAC Plus 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 260 °C
Durchmesser (metrisch) 0,32 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TG-ALC Plus I
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC-MS oder TG-ALC Plus II Doppelsäulen-Bestätigung bei Verwendung von GC-FID
Filmdicke 1,8 μm
Länge (metrisch) 30 m
Beschreibung TraceGOLD TG-ALC PLUS I GC-Säule, 30 m x 0,32 mm x 1,8 µm