Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PBDE GC-Säulen
Verwenden Sie TraceGOLD TG-PBDE GC-Säulen für die schnelle Analyse von polybromierten Diphenylethern (PBDE) mit starkem Ansprechverhalten auf BDE-209.
Marke: Thermo Scientific™ 26061-0350
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.34000kg
Beschreibung
Verwenden Sie TraceGOLD TG-PBDE™ GC-Säulen für die schnelle Analyse von polybromierten Diphenylethern (PBDE) mit starkem Ansprechverhalten auf BDE-209. Diese Säule ist ideal für die Verwendung bei der US-EPA-Methode 1614. Zu den wichtigsten Vorteilen dieser Säulen gehören:
- Schnelle Analyse von PBDE
- Die hervorragende Trennung von BDE-49 und BDE-71 übertrifft die Auflösungsanforderungen der US-EPA-Methode 1614
- Einzigartige Behandlung ermöglicht ein starkes Ansprechverhalten auf BDE-209
- Hohe thermische Stabilität — maximale Temperaturen bis zu 360 °C
Spezifikation
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-PBDE | |
15 m |
TraceGOLD | |
0,1 μm |