missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC-Säulen

Artikelnummer. 10239274 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
15m
30 m
30m
60 m
60m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10239274

Marke: Thermo Scientific™ 260871550

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Identifizieren Sie mit dieser gering blutenden polaren GC-Säule organische Säuren mit hoher Leistung, Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit und vermeiden gleichzeitig oxidative Schäden.

Identifizieren Sie mit der Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS A GC-Säule organische Säuren mit hoher Leistung, Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit und vermeiden gleichzeitig oxidative Schäden.

Für hervorragendes Leistungsverhalten

  • Polare Phase, Säuren-deaktiviertes Polyethylen-Glykol
  • Widersteht oxidativen Schäden und Adsorption von Säuren
  • Exzellente Peakformen bei hohen MW-Säuren
  • Entsprechend USP G25- und G35-Phasen

Anwendungen:

  • Organische Säuren
  • Freie Fettsäuren
  • Alkohole

Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus

  • Diese stabile Säule mit nur geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
  • Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.

Empfohlen für:

  • Säuren
  • Carbonsäuren
  • Organische Säuren
  • Alternative Anwendungen:
  • Alkohole
  • Alkohole in Getränken
  • Aldehyde
  • Alditolacetate (Zucker)
  • Ätherische Öle
  • Ähnlich:
  • DB-FFAP
  • HP-FFAP
  • Nukol™
  • OV™-351
  • CP-Wax 58 CB
  • Stabilwax™-DA
  • BP-21
  • Optima™ FFAP
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Temperatur 240/250 °C
Durchmesser (metrisch) 0,32 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-WAXMS A
USP-Typ G25, G35
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS für organische Säuren, GC/MS für freie Fettsäuren, GC/MS für Alkohole
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 60 m
Polarität Polar
Beschreibung Dicke 0,25 μm; Innendurchmesser 0,32 mm; Länge 60 m

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt