Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC-Säulen: KCl-Deaktivierung
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
50 m
Durchmesser (metrisch):
0,32 mm
0,53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Alumina GC-Säulen für die lineare und qualitative Analyse von polaren ungesättigten Kohlenwasserstoffen.
Anwendungen:
- C1-C5 Kohlenwasserstoffe
- Ungesättigte Kohlenwasserstoffisomere
- Die starke Verklebung verhindert Schäden an den Injektions- und Detektionssystemen durch Partikelfreisetzung während des Ventilschaltens.
- Die Säulen können regeneriert werden, um nach der Wasseradsorption die volle Effizienz und Selektivität wiederherzustellen.
- Strenge Tests gewährleisten die richtige Schichtdicke (1,3-Butadien), Selektivität (Propadien, Methylacetylen), Auflösung (Trans-2-Buten, 1-Buten) und die Beschichtungseffizienz (1,3-Butadien).
- Alumina-PLOT
- AT™-Alumina
- CP-Al2O3/KCl
- CP-Al2O3/Na2SO4
- GS-Alumina
- GS-Alumina KCl
- HP PLOT M
- HP PLOT S
- Rt™-Alumina BOND (KCl)
- Rt™-Alumina BOND (Na2SO4)
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | Bis zu 200 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC für C1-C5 Kohlenwasserstoffe, GC für ungesättigte Kohlenwasserstoff-Isomere, Lineare und quantitative Analyse von polaren, ungesättigten Kohlenwasserstoffen |
| Filmdicke | 10 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |