Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC-Säulen: KCl-Deaktivierung
Artikelnummer. 10630636 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
50 m
Durchmesser (metrisch):
0,32 mm
0,53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10630636
Marke: Thermo Scientific™ 260026110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Alumina GC-Säulen zur linearen und qualitativen Analyse von polaren ungesättigten Kohlenwasserstoffen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Alumina GC-Säulen für die lineare und qualitative Analyse von polaren ungesättigten Kohlenwasserstoffen.
Anwendungen:
  • C1-C5 Kohlenwasserstoffe
  • Ungesättigte Kohlenwasserstoffisomere
Für hervorragendes Leistungsverhalten konzipiert:
  • Die starke Verklebung verhindert Schäden an den Injektions- und Detektionssystemen durch Partikelfreisetzung während des Ventilschaltens.
  • Die Säulen können regeneriert werden, um nach der Wasseradsorption die volle Effizienz und Selektivität wiederherzustellen.
  • Strenge Tests gewährleisten die richtige Schichtdicke (1,3-Butadien), Selektivität (Propadien, Methylacetylen), Auflösung (Trans-2-Buten, 1-Buten) und die Beschichtungseffizienz (1,3-Butadien).
Ähnlich:
  • Alumina-PLOT
  • AT™-Alumina
  • CP-Al2O3/KCl
  • CP-Al2O3/Na2SO4
  • GS-Alumina
  • GS-Alumina KCl
  • HP PLOT M
  • HP PLOT S
  • Rt™-Alumina BOND (KCl)
  • Rt™-Alumina BOND (Na2SO4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur Bis zu 200 °C
Durchmesser (metrisch) 0,53 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase TracePLOT™ TG-BOND Aluminiumoxid
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC für C1-C5 Kohlenwasserstoffe, GC für ungesättigte Kohlenwasserstoff-Isomere, Lineare und quantitative Analyse von polaren, ungesättigten Kohlenwasserstoffen
Filmdicke 10 μm
Länge (metrisch) 50 m