Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
15m
30 m
Durchmesser (metrisch):
0,32 mm
0,53 mm
0.53mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC-Säulen bieten eine hohe Leistung und unübertroffene Stabilität für eine konsistente, reproduzierbare Analyse unpolarer und polarer Verbindungen. Die Säulen verwenden eine mäßig polare Divinylbenzol-4-Vinylpyiridin-Festphase, und die Partikel sind in den Schlauch integriert, sodass praktisch keine Partikel freigesetzt und Schäden an Detektionssystemen vermieden werden.
Anwendungen:
- Unpolare und polare Verbindungen
- CP-PoraPLOT S
- Supel-G45
- Rt™-S-BOND
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | Bis zu 200 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | TracePLOT™ TG-BOND S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC für unpolare und mittelpolare Verbindungen |
| Filmdicke | 20 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Mittelpolar |