Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC-Säulen
Artikelnummer. 10299274 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
15m
30 m
Durchmesser (metrisch):
0,32 mm
0,53 mm
0.53mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10299274 30 m 0,32 mm 1 Stück
10056124 15 m 0,32 mm 1 Stück
10690056 15m 0.53mm 1 Stück
10118094 30 m 0,53 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10299274 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 260066030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie diese PLOT-Säule mit mittlerer Polarität ohne Partikelfreisetzung für eine konsistente, reproduzierbare Analyse unpolarer und polarer Verbindungen.
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC-Säulen bieten eine hohe Leistung und unübertroffene Stabilität für eine konsistente, reproduzierbare Analyse unpolarer und polarer Verbindungen. Die Säulen verwenden eine mäßig polare Divinylbenzol-4-Vinylpyiridin-Festphase, und die Partikel sind in den Schlauch integriert, sodass praktisch keine Partikel freigesetzt und Schäden an Detektionssystemen vermieden werden.
Anwendungen:
  • Unpolare und polare Verbindungen
Ähnlich:
  • CP-PoraPLOT S
  • Supel-G45
  • Rt™-S-BOND
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur Bis zu 200 °C
Durchmesser (metrisch) 0,32 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Stationäre Phase TracePLOT™ TG-BOND S
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC für unpolare und mittelpolare Verbindungen
Filmdicke 10 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Mittelpolar