Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 m
15m
30 m
Durchmesser (metrisch):
0,32 mm
0,53 mm
0.53mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für eine konsistente, reproduzierbare Analyse unpolarer und polarer Verbindungen bieten Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC-Säulen eine hohe Leistung und unübertroffene Stabilität. Die Säulen verwenden eine polare Divinylbenzol-Ethylenglycol-/Dimethylacrylat-Phase, und die Partikel sind in den Schlauch integriert, sodass praktisch keine Partikel freigesetzt und Schäden an Detektionssystemen vermieden werden.
Anwendungen:
- Polare und unpolare Verbindungen
- HP-PLOT U
- Rt™-U-BOND
- CP-PoraPLOT U
- CP-PoraBOND U
- Supel-N PLOT
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur | Bis zu 190 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Stationäre Phase | TracePLOT™ TG-BOND U |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC zur Analyse polarer Verbindungen |
| Filmdicke | 20 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Polar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu