Learn More
Fisherbrand™ TracRack™ Mikroröhrchengestell
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6962024 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Hellviolett
Violett
Positionen:
64
64/96
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15346548
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglicht das einfache Öffnen, Identifizieren und Entnehmen der benötigten Probensegmente. Das Fisherbrand™ TracRack™ Mikroröhrchen-Rack macht es überflüssig, ein ganzes Proben-Rack aus der Kühlbereich zu nehmen, was das Risiko von Kreuzkontamination verringern kann.
  • Acht einzelne Segmente pro Karton
  • Die Röhrchensegmente bestehen aus langlebigem Polypropylen
  • Trägt zur Reduzierung potenzieller Kreuzkontaminationen bei
  • Spart wertvollen Arbeitsraum und bietet mehr Platz für die Probenmanipulation
  • Verhindert, das geöffnete Mikrozentrifugendeckel, andere Wells stören
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Röhrchensegmente werden mit Außenbox und Deckel verkauft
  • TracRack™ Außenbox aus dünnwandigem Polypropylenmaterial
  • Kann bei Temperaturen von bis zu -80°C gelagert werden
  • Feuchtigkeitsbeständig, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Schimmelpilzen deutlich verringert wird
  • Abnehmbare Segmente ermöglichen die Verwendung des Außengehäuses zur Aufbewahrung anderer kleiner Laborprodukte
  • Lichtdicht für lichtempfindliche Materialien
  • 5.3 cm-Boxen passen in Standardgestelle für Tiefkühlgeräte
Spezifikation
Enthält Äußerer Kasten und Deckel
Produkttyp Lagerbox für Mikroröhrchen
Array 8 x 8
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Violett
Aufnahmevermögen Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml)
Material Polypropylen
Positionen 64
Form Square
Einschübe None
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 12.93 x 13 x 3.5 cm
Länge (metrisch) 12,93 mm
Breite (metrisch) 13 cm
Höhe (metrisch) 3,5 cm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 12.3 cm