missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 7187 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-56654 |
| Gen-Alias | CAP-1 CD40 receptor associated factor 1, CD40 associated protein 1, CD40 binding protein, CD40 receptor-associated factor 1, CD40-binding protein, CD40bp, CRAF1CAP1, LAP1CD40BP, LMP1-associated protein 1, TNF receptor-associated factor 3 |
| Gensymbol | TRAF3 |
| Menge | 0,1 mg |
| Forschungskategorie | Apoptosis, Immunology, Innate Immunity, Zinc Finger |
| Lagerungspuffer | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?