Learn More
R&D Systems™ TRAF-6 Inhibitor Peptide Set
Artikelnummer. 18717663 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18717663 5 mg 5 Milligramm
18710014 - 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18717663 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP2265065mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1353.96 €
    1200.15 € / 5 Milligramm
    Sparen 153.81 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: In vitro assay, Block/Neutralize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 5 mg
Produktlinie Novus