Learn More
Abnova™ TRAF3/CEN14q-FISH-Sonde
Artikelnummer. 16043355
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16043355 200 μl 200 Mikroliter
16033355 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16043355 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. FG0218.200uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Format Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Gen TNF-Rezeptor-assoziierter Faktor 3
Gen-Alias CAP-1, CD40bp, CRAF1, LAP1
Gensymbol TRAF3
Gen-ID (Entrez) 7187
Produkttyp DNA/RNA
Menge 200 μl
Form Flüssig