Learn More
TRAFD1 Antibody (OTI3E8), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen TRAFD1
Klon OTI3E8
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306249
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44943-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306396
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44943-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
TRAFD1 Monoclonal antibody specifically detects TRAFD1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
TRAFD1
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human
FLN29FLN29 gene product, Protein FLN29, TRAF-type zinc finger domain containing 1, TRAF-type zinc finger domain-containing protein 1
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 308-582 of human TRAFD1(NP_006691) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI3E8
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Immunology, Innate Immunity
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
10906
IgG1
>95%