missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRAIL-R2 (DR5) Monoclonal Antibody (K70030_15E10), Invitrogen™

Artikelnummer. p-200088737
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
200 μL
Packungsgröße:
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30193933 50 μL 50 Mikrogramm
30194648 200 μL 200 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30193933

Marke: Invitrogen™ MA555733

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence of this protein is as follows: SGEVELSPCT TTRNTVCQCE EGTFREEDSP EMCRKCRTGC PRGMVKVGDC TPWSDIECVH KESGTKHSGE

DR5 (Apo2, TRAIL-R2, TRICK2, KILLER) is a recently identified death domain containing receptor for TRAIL, which mediates TRAIL induced apoptosis. DR5 is a member of the TNF-receptor superfamily, and contains an intracellular death domain. DR5 can be activated by tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand (TNFSF10/TRAIL/APO-2L), and transduces an apoptosis signal. Studies with FADD-deficient mice suggested that FADD, a death domain containing adaptor protein, is required for the apoptosis mediated by DR5. Two transcript variants encoding different isoforms of DR5 and one non-coding transcript have been found. Overexpression of DR5 induces apoptosis and activates NF-kappa-B. DR5 is expressed in a number of cell types, and to particularly high levels in lymphocytes and spleen. Diseases associated with DR5 dysfunction include squamous cell carcinoma, and diffuse infiltrative lymphocytosis syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TRAIL-R2 (DR5)
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon K70030_15E10
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
Gen TNFRSF10B
Gen-Zugriffsnummer O14763
Gen-Alias apoptosis inducing protein TRICK2A/2B; apoptosis inducing receptor TRAIL-R2; CD262; cytotoxic TRAIL receptor-2; death domain containing receptor for TRAIL/Apo-2L; death receptor 5; Dr5; dr-5; Fas-like protein; KILLER; KILLER/DR5; KILLER/DR5 TRAIL death-inducing receptor; Ly98; MK; p53-regulated DNA damage-inducible cell death receptor(killer); sCD262; soluble CD262; TNF receptor superfamily member 10b; TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor 2; TNFRSF10B; TRAIL receptor 2; TRAILR2; TRAIL-R2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; tumor necrosis factor receptor superfamily member 10B; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10b; tumor necrosis factor receptor-like protein ZTNFR9; UNQ160/PRO186; ZTNFR9
Gensymbole TNFRSF10B
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human TNFRSF10B (immunogen range is 121-190).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8795
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.