Learn More
SGE™ Trajan GC-Säulen BP5MS-UI
Artikelnummer. 15502596
Click to view available options
Menge:
5er-Packung
Je
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15502596
Marke: SGE™ 09262019
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Innovative Phase für die 5 % GC-MS-Analyse. 5 % Phenylpolysilphenylen-Siloxan BP5MS-UI GC-Säulen sind ein geeigneter Ersatz für DB-5 ms ultrainert, DB-5 ms, RTX-5 MS, RXI-5 MS, RXI-5 Sil MS, ZB-5 ms, ZB-5 MSi, SLB-5 ms, Equity-5.
  • Perfekt für Ihre 5 % GC-MS-Analyse
  • Optimierter Silphenylengehalt für die allgemeine GC-MS-Analyse
  • Geringes Bluten zur Maximierung des Signal-Rausch-Verhältnisses
  • Deaktiviert, um hervorragende Peakformen zu bieten
  • Einzeln getestet mit einer anspruchsvollen Testmischung für garantierte Ultra-Inertheit
  • Siehe auch angepasste Einsätze
  • Schichtdicke 0.25 μm
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis +330/350 °C
Spezifikation
Typ GC-Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) 5 % GC/MS-Analyse
Enthält Agilent konischer Einlass-Liner mit Quarzwolle, vormontiertem O-Ring, T1-Deaktivierung, 4 mm x 78.5 mm
Menge 5er-Packung