Learn More
SGE™ Trajan GC-Säulen BP5MS-UI
Click to view available options
Menge:
5er-Packung
Je
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Perfekt für Ihre 5 % GC-MS-Analyse
- Optimierter Silphenylengehalt für die allgemeine GC-MS-Analyse
- Geringes Bluten zur Maximierung des Signal-Rausch-Verhältnisses
- Deaktiviert, um hervorragende Peakformen zu bieten
- Einzeln getestet mit einer anspruchsvollen Testmischung für garantierte Ultra-Inertheit
- Siehe auch angepasste Einsätze
- Schichtdicke 0.25 μm
- Betriebstemperatur von -40 °C bis +330/350 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | GC-Säule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 5 % GC/MS-Analyse |
| Enthält | Agilent konischer Einlass-Liner mit Quarzwolle, vormontiertem O-Ring, T1-Deaktivierung, 4 mm x 78.5 mm |
| Menge | 5er-Packung |