Learn More
Tralkoxidym, TRC
Artikelnummer. 17944645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17944645 250 mg 250 Milligramm
17943385 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17944645 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT712403250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87820-88-0
Summenformel C20 H27 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 329.43
Synonym 2-[1-(Ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-cyclohexen-1-one (ACI), 2-[1-(Ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-enone, Achieve, Achieve (pesticide), FD 4026, Grasp, Grasp (cyclohexenone), ICI-A 604, ICIA 0604, PP 604, Splendor, Tralkoxydim
IUPAC-Name 2-[(E)-N-ethoxy-C-ethylcarbonimidoyl]-3-hydroxy-5-(2,4,6-trimethylphenyl)Cyclohex-2-en-1-one
SMILES CCO\N=C(/CC)\C1=C(O)CC(CC1=O)c2c(C)cc(C)cc2C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tralkoxydim
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H27NO3/c1-6-16(21-24-7-2)20-17(22)10-15(11-18(20)23)19-13(4)8-12(3)9-14(19)5/h8-9,15,22H,6-7,10-11H2,1-5H3/b21-16+
Formelmasse 329.1991