Learn More
Tralkoxydim 50 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Tralkoxydim |
| CAS | 87820-88-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Tralkoxydim |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C20 H27 N O3 |
| Konzentration | 50 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H27NO3/c1-6-16(21-24-7-2)20-17(22)10-15(11-18(20)23)19-13(4)8-12(3)9-14(19)5/h8-9,15,22H,6-7,10-11H2,1-5H3/b21-16+ |
| SMILES | CCO\N=C(/CC)\C1=C(O)CC(CC1=O)c2c(C)cc(C)cc2C |
| IUPAC-Name | 2-[(E)-N-Ethoxy-C-ethylcarbonimidoyl]-3-hydroxy-5-(2,4,6-trimethylphenyl)cyclohex-2-en-1-on |
| Show More |