Learn More
Tramadol-N-Oxid, Mikromol™
Beschreibung
Tramadol-N-Oxid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tramadol N-Oxide |
| CAS | 147441-56-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Tramadol N-Oxide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C16 H25 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Tramadol N-Oxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H25NO3/c1-17(2,19)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)20-3/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3/t14-,16+/m1/s1 |
| SMILES | COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2C[N+](C)(C)[O-] |
| IUPAC-Name | 1-[(1R,2R)-2-Hydroxy-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-N,N-dimethylmethanaminoxid |
| Mehr anzeigen |