Learn More
Trametinib, TRC
Artikelnummer. 30009671
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009671 10 mg 10 Milligramm
30135381 100 mg 100 Milligramm
30004401 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009671 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98893010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 871700-17-3
Summenformel C26 H23 F I N5 O4
Molekulargewicht (g/mol) 615.39
Synonym Acetamide, N-[3-[3-cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-3,4,6,7-tetrahydro-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl]phenyl]-, N-[3-[3-Cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-3,4,6,7-tetrahydro-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl]phenyl]acetamide, G 02442104, GSK 1120212, GSK 212, JTP 74057, Mekinist, N-[3-[3-Cyclopropyl-5-(2-fluoro-4-iodo-phenylamino)-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxo-3,4,6,7-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-d]pyrimidin-1-yl]phenyl]acetamide, Trametinib, Trametinib related, GSK 1120212A
IUPAC-Name N-[3-[3-Cyclopropyl-5-(2-Fluor-4-iodoanilino)-6,8-Dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimid-1-yl]phenyl]acetamid
SMILES CN1C(=O)C(=C2N(C(=O)N(C3CC3)C(=O)C2=C1Nc4ccc(I)cc4F)c5cccc(NC(=O)C)c5)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trametinib
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H23FIN5O4/c1-13-22-21(23(31(3)24(13)35)30-20-10-7-15(28)11-19(20)27)25(36)33(17-8-9-17)26(37)32(22)18-6-4-5-16(12-18)29-14(2)34/h4-7,10-12,17,30H,8-9H2,1-3H3,(H,29,34)
Formelmasse 615.0779
Reinheit (%) >95%