Learn More
Thermo Scientific™ Tranilast, ACROS organisch™
Artikelnummer. 17392481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17392481 1 g 1 Gramm
17302491 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17392481 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 468610010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tranilast
CAS 53902-12-8
Menge 1 g
Löslichkeit Unlöslich in Wasser
Merck Index 9646
Schmelzpunkt 166,2°bis 168,2 °C
Summenformel C18 H17 N O5
Formelmasse 327,33
Physikalische Form Kristallpulver
Farbe Weiß bis Hellgelb bis Grün