Learn More
Tranilast, TRC
Artikelnummer. 30455758
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455758 50 mg 50 Milligramm
30452290 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30455758 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT71457050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53902-12-8
Summenformel C18 H17 N O5
Molekulargewicht (g/mol) 327.33
Synonym Tranilast - Bio-X TM
IUPAC-Name 2-[[(E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino]benzoic acid
SMILES COc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(=O)O)cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tranilast
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H17NO5/c1-23-15-9-7-12(11-16(15)24-2)8-10-17(20)19-14-6-4-3-5-13(14)18(21)22/h3-11H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/b10-8+
Formelmasse 327.1107