Learn More
Trans-1,2-Cyclohexandiol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10685022 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10685022 50 g Glasflasche 50 Gramm
10246020 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10685022 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 161650500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1460-57-7 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1460-57-7
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00063611
InChI-Schlüssel PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Synonym trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq & trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol
PubChem CID 92886
ChEBI CHEBI:16931
IUPAC-Name (1R,2r)-Cyclohexan-1,2-Diol
SMILES O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1, 2-Cyclohexanediol
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 117°C (17.0 Mbar)
Flammpunkt 134°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H10(OH)2
Menge 50 g
Fieser 17,91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 375g/L (20 c)
Viskosität 8 mPa.s (110°C)
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle