Learn More
trans-1,2-Cyclohexandiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-1,2-Cyclohexanediol |
| CAS | 1460-57-7 |
| Summenformel | C6 H12 O2 |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1CCCC[C@H]1O |
| IUPAC-Name | (1R,2r)-Cyclohexan-1,2-Diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.16 |
| Formelmasse | 116.0837 |