Learn More
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10170452 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10170452 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10038581 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10405282 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10170452 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 248670100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1121-22-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1121-22-8
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00063747
InChI-Schlüssel SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
Synonym 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
PubChem CID 43806
IUPAC-Name (1R,2R)-Cyclohexan-1,2-diamin
SMILES C1CCC(C(C1)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-trans-1, 2-Diaminocyclohexane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 14.0°C to 15.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9510g/mL
Siedepunkt 79.0°C to 81.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H10(NH2)2
Brechungsindex 1.4885 to 1.4905
Menge 10 mL
Relative Dichte 0.951
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (#1)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.