Learn More
Trans-1,2 -Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-Tetraessigsäure-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10782054 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10782054 500 g 500 Gramm
10562361 25 g 25 Gramm
10716571 100 g 100 Gramm
15264644 2.5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10782054 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155005000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N,N-tetraessigsäure-Monohydrat, 98 %, C14H24N2O9, CAS-Nummer-125572-95-4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125572-95-4
Summenformel C14H20N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 344.32
MDL-Nummer MFCD00149243,MFCD00066429,MFCD00003845
InChI-Schlüssel FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
Synonym 2,2',2,2'-trans-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, dcyta, trans-1,2-diaminocyclohexane-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, 1,2-cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, 2,2',2,2'-1r,2r-rel-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid monohydrate, cdta monohydrate, ctda monohydrate, chel-cd, chel r-cd
PubChem CID 2723844
SMILES [O-]C(=O)C[NH+](CC([O-])=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1[NH+](CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate
Schmelzpunkt >210.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H10[N(CH2CO2H)2]2·H2O
Menge 500 g
Beilstein 13,III,1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents, soluble in alkali solutions
IUPAC-Name 2-[[(1R,2R)-2-[Bis(carboxymethyl)amino]cyclohexyl]-(carboxymethyl)amino]essigsäure;hydrat
Formelmasse 364.35
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.