Learn More
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N‘-Tetraessigsäure-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499987 100 g 100 Gramm
11489987 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22928.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-Tetraessigsäure-Monohydrat, 98 %, C14H24N2O9, CAS-Nummer-125572-95-4
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate is an analytical reagent and a complexating agent for sodium. It acts as a ligand to prepare lanthanide shift reagents. It is involved in the separation and determination of iron(III)-dimethyldithiocarbamate, manganese(II)-ethylenebisdithiocarbamate and zinc(II)-ethylenebisdithiocarbamate by sensitive capillary electrophoretic ultraviolet method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N′,N′-Tetraessigsäure-Monohydrat ist ein analytisches Reagenz und ein Komplexbildner für Natrium. Es dient als Ligand zur Vorbereitung von Lanthanidverschiebungsreagenzien. Es ist an der Trennung und Bestimmung von Eisen(III)-Dimethyldithiocarbamat, Mangan(II)-Ethylenbisdithiocarbamat und Zink(II)-Ethylenbisdithiocarbamat durch empfindliche kapillare elektrophoretische ultraviolette Methode beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in1N-Natriumhydroxid- und Alkalilösungen. Unlöslich in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125572-95-4
Summenformel C14H20N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 344.32
MDL-Nummer MFCD00149243,MFCD00066429,MFCD00003845
InChI-Schlüssel FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
Synonym 2,2',2,2'-trans-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, dcyta, trans-1,2-diaminocyclohexane-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, 1,2-cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, 2,2',2,2'-1r,2r-rel-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid monohydrate, cdta monohydrate, ctda monohydrate, chel-cd, chel r-cd
PubChem CID 2723844
IUPAC-Name 2-[[(1R,2R)-2-[Bis(carboxymethyl)amino]cyclohexyl]-(carboxymethyl)amino]essigsäure;hydrat
SMILES [O-]C(=O)C[NH+](CC([O-])=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1[NH+](CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Schmelzpunkt ∼220°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 2226756
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in 1N sodium hydroxide and alkali solutions. Insoluble in most common organic solvents.
Formelmasse 364.35 (346.34 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%