Learn More
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-Tetraessigsäuremonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30350290
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350290 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350290 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4162235G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
CAS 125572-95-4
Summenformel C14 H22 N2 O8 . H2 O
Menge 5 g
Synonym Glycine, N,N'-(1R,2R)-1,2-cyclohexanediylbis[N-(carboxymethyl)-, monohydrate, rel- (9CI), Glycine, N,N'-1,2-cyclohexanediylbis[N-(carboxymethyl)-, monohydrate, trans-(±)-, rel-N,N'-(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[N-(carboxymethyl)glycine hydrate (1:1), trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
SMILES O.OC(=O)CN(CC(=O)O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-[[(1R,2R)-2-[Bis(carboxymethyl)amino]cyclohexyl]-(carboxymethyl)amino]essigsäure;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 364.35
Formelmasse 364.1482