Learn More
trans-1,2-Dibromcyclohexan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460288 100 g 100 Gramm
15440288 5 g 5 Gramm
15450288 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53456.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
trans-1,2-Dibromcyclohexan dient als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7429-37-0
Summenformel C6H10Br2
Molekulargewicht (g/mol) 241.95
MDL-Nummer MFCD00003820
InChI-Schlüssel CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Synonym trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane
PubChem CID 98506
IUPAC-Name (1R,2R)-1,2-Dibromzyclohexan
SMILES Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
Specifications
Chemischer Name oder Material trans-1,2-Dibromocyclohexane
Dichte 1.784
Siedepunkt 145°C (100 mmHg)
Flammpunkt >113°C (235°F)
Brechungsindex 1.5515
Menge 100 g
Formelmasse 241.95
Reinheit (%) 99%