Learn More
trans-1,2-Dibromcyclohexan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035730
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15440288 5 g 5 Gramm
15450288 25 g 25 Gramm
15460288 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15440288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53456.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
trans-1,2-Dibromcyclohexan dient als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-37-0
Summenformel C6H10Br2
Molekulargewicht (g/mol) 241.95
MDL-Nummer MFCD00003820
InChI-Schlüssel CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Synonym trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane
PubChem CID 98506
IUPAC-Name (1R,2R)-1,2-Dibromzyclohexan
SMILES Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1,2-Dibromocyclohexane
Dichte 1.784
Siedepunkt 145°C (100 mmHg)
Flammpunkt >113°C (235°F)
Brechungsindex 1.5515
Menge 5 g
Formelmasse 241.95
Reinheit (%) 99%