Learn More
trans-1,2-Dichlorcyclohexan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-1,2-Dichlorocyclohexane |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1 |
| Formelmasse | 152.016 |