Learn More
trans-1,3-Dichlorpropen, TRC
Artikelnummer. 30135080
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135080 1 g 1 Gramm
30134896 5 g 5 Gramm
30010576 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135080 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4345301G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10061-02-6
Summenformel C3 H4 Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.97
Synonym 1-Propene, 1,3-dichloro-, (E)-, Propene, 1,3-dichloro-, (E)- (8CI), (1E)-1,3-Dichloro-1-propene, (E)-1,3-Dichloro-1-propene, (E)-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloro-1-propene, trans-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloropropylene, trans-3-Chloroallyl chloride, trans-Telone
IUPAC-Name (E)-1,3-Dichloroprop-1-en
SMILES ClC\C=C\Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1,3-Dichloropropene
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
Formelmasse 109.969