Learn More
Trans-1,4-dibromo-2-buten, 97 %
Artikelnummer. 10783603 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10783603 25 g Glasflasche 25 Gramm
10374072 100 g Glasflasche 100 Gramm
10155363 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10783603 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 406460250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 821-06-7 | C₄H₆Br₂| 213,9 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 821-06-7
Summenformel C4H6Br2
Molekulargewicht (g/mol) 213.9
MDL-Nummer MFCD00000249
InChI-Schlüssel RMXLHIUHKIVPAB-OWOJBTEDSA-N
Synonym 1,4-dibromo-2-butene, trans-1,4-dibromo-2-butene, e-1,4-dibromobut-2-ene, e-1,4-dibromo-2-butene, 1,4-dibromobut-2-ene, trans-1,4-dibromobut-2-ene, 2-butene, 1,4-dibromo, 2-butene, 1,4-dibromo-, 2e, 2e-1,4-dibromobut-2-ene, 1,4-dibromo-2-butylene
PubChem CID 641245
IUPAC-Name (E)-1,4-Dibrombut-2-en
SMILES C(C=CCBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-1, 4-Dibromo-2-butene
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 48°C to 53°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 205°C
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CHCHCH2Br
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in chloroform,soluble in ethanol,acetone
Formelmasse 213.9
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-1,4-Dibromo-2-butene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke