missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trans-1-(Boc-amino)-4-(N-Methoxy-N-Methylcarbamoyl)cyclohexan, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15477376
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15477376 1 g 1 Gramm
15497376 250 mg 250 Milligramm
15487376 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15477376 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H62397.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

This item is not returnable. View return policy

CAS: 400898-92-2 | C14H26N2O4 | 286.372 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 400898-92-2
Summenformel C14H26N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 286.372
MDL-Nummer MFCD08436075
InChI-Schlüssel VCYMEIIREZLGFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl cis-4-n-methoxy-n-methylcarbamoyl-cyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-methoxy methyl carbamoyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-n-methoxy-n-methylcarbamoyl cyclohexylcarbamate, trans-1-boc-amino-4-n-methoxy-n-methylcarbamoyl cyclohexane, vcymeiirezlgfn-phimtyicsa-n, vcymeiirezlgfn-xypyzodxsa-n, tert-butyl 4-methoxy methyl carbamoyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-methoxy methyl carbamoyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-methoxy methyl carbamoyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 24720928
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[4-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C(=O)N(C)OC

Specifications

Chemischer Name oder Material trans-1-(Boc-amino)-4-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)cyclohexane
Menge 1 g
Formelmasse 286.36
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.