missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trans-1-(Boc-amino)-4-(N-Methoxy-N-Methylcarbamoyl)cyclohexan, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15487376
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15487376 5 g 5 Gramm
15497376 250 mg 250 Milligramm
15477376 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15487376 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62397.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 400898-92-2 | C14H26N2O4 | 286.372 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 400898-92-2
Summenformel C14H26N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 286.372
MDL-Nummer MFCD08436075
InChI-Schlüssel VCYMEIIREZLGFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl cis-4-n-methoxy-n-methylcarbamoyl-cyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-methoxy methyl carbamoyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-n-methoxy-n-methylcarbamoyl cyclohexylcarbamate, trans-1-boc-amino-4-n-methoxy-n-methylcarbamoyl cyclohexane, vcymeiirezlgfn-phimtyicsa-n, vcymeiirezlgfn-xypyzodxsa-n, tert-butyl 4-methoxy methyl carbamoyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-methoxy methyl carbamoyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-methoxy methyl carbamoyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 24720928
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[4-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C(=O)N(C)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material trans-1-(Boc-amino)-4-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)cyclohexane
Menge 5 g
Formelmasse 286.36
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.