Learn More
Trans-1-Fluor-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-1-Fluoro-4-(4-n-pentylcyclohexyl)benzene |
| Schmelzpunkt | 34°C to 36°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 248.38 |
| Reinheit (%) | 97% |